Merck
657832
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorbenzyl)piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-62 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChIKey
WQTPGHSKQDVCQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)