Merck
657816
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-Amino-1-Propanol
95%
Synonym(e):
N-Boc-2-amino-1-propanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-59 °C
SMILES String
CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)
InChIKey
PDAFIZPRSXHMCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 - 118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 - 48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)