Merck
657778
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-Amino-2-Methyl-1-Propanol
97%
Synonym(e):
(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamidsäure-tert.-butylester, 1,1-Dimethylethyl (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamat, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamidsäure-1,1-dimethylethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-62 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CO
InChI
1S/C9H19NO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-9(4,5)6-11/h11H,6H2,1-5H3,(H,10,12)
InChIKey
SBWYTQQSTIUXOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)