Merck
657611
Sigma-Aldrich
QuadraPure® AMPA
macroporous, 350-750 μm particle size
Synonym(e):
QuadraPure® Aminomethylphosphonsäure
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktlinie
QuadraPure®
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: iron reactive
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Partikelgröße
350-750 μm
Anwendung
Metal Scavenger: Fe, Cu, Ni, V, Al, Co
Rechtliche Hinweise
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)