Merck
550817
Sigma-Aldrich
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-yliden)acetaldehyd
97%
Synonym(e):
(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-Δ2,α-indolineacetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)-2,3-dihydroindole, 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline-ω-aldehyde, Fischer′s aldehyde, NSC 68048
Größe auswählen
25 G
CHF 190.00
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
InChIKey
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde is an a,ß-unsaturated aldehyde.
Anwendung
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde may be used in the preparation of 1,3,3-trimethyl-2-anilino-vinyl-3-H-indolium salts, which are mainly used as hemicyanine dyes in textile industry.[1]
Reactant for preparation of:
  • Cyanine dyes
  • Photopolymer holographic recording materials
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterisation of 3-H-indolo-2-dimethinehemicyanine dyes obtained by the condensation of (1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene) acetaldehyde with anilines in acetic acid.
Gaspar CL, et al.
Dyes and Pigments, 74(2), 306-312 (2007)