Merck
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromdiphenylamin
97%
Synonym(e):
1-(4-Bromphenyl)anilin, N-Phenyl-4-bromanilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
InChIKey
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)