Merck
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidin
95%
Synonym(e):
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamin
Größe auswählen
1 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 106.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChIKey
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
51.7 °C - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)