Merck
656704
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidin
97%
Synonym(e):
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]/D −14±2°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
160 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Anwendung
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine can be used as a reactant in the syntheses of oxadiazolylthiazole[1] and xanthone[2] derivatives of biological importance.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
124.1 °F
Flammpunkt (°C)
51.15 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nonpeptidic amphiphilic xanthone derivatives: structure--activity relationship and membrane-targeting properties
Koh J-J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(1), 171-193 (2016)
Oxadiazolylthiazoles as novel and selective antifungal agents
Hagras M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 189, 112046-112046 (2020)