Wichtige Dokumente
187305
4-Methoxyphenethylamin
≥98%
Synonym(e):
2-(4-Methoxyphenyl)-ethylamin, 4-Methoxyphenethylamin
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
Dichte
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChIKey
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?