Merck
655724
Sigma-Aldrich
9H-Carbazol-2-Boronsäurepinakolester
90%
Synonym(e):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazol, 9H-Carbazol-2-yl-boronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
InChIKey
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Remainder is carbazole
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)