Merck
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethylbromid
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5707 (lit.)
bp
110-112 °C/10 mmHg
Dichte
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
InChIKey
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)