Merck
652024
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenethylbromid
96%
Synonym(e):
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-bromethan, 4-(2-Bromethyl)-phenol, 4-Hydroxy-1-(2-bromethyl)-benzol
Größe auswählen
1 G
CHF 50.10
10 G
CHF 357.00
CHF 50.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 50.10
10 G
CHF 357.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 50.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
InChIKey
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and