Merck
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-Boc-piperazin-1-yl)pyridin-3-Boronsäurepinakolester
96%
Synonym(e):
4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)-1-Boc-piperazin
Größe auswählen
5 G
CHF 333.00
CHF 333.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 333.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32BN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 333.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
InChIKey
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)