Merck
653829
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorphenylethylbromid
96%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-2,4-dichlorbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(Cl)2CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
Dichte
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(CCBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7BrCl2/c9-4-3-6-1-2-7(10)5-8(6)11/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
BJTSTVKJPXWNIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)