Merck
653640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-methionin-13C5,15N, L-Methionin-13C5,15N, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
13CH3S13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
InChIKey
BUBGAUHBELNDEW-MXMKRAELSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)