Wichtige Dokumente
652997
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)-pyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4848
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
194-196 °C/760 mmHg
Dichte
2.00 g/mL at 25 °C
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
InChIKey
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)