Merck
652563
Sigma-Aldrich
3-Brom-4-Hydroxybenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(Br)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
InChIKey
HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)