Wichtige Dokumente
162906
2-Hydroxy-5-nitrobenzylbromid
90%
Synonym(e):
α-Brom-4-nitro-o-Cresol, 2-Brommethyl-4-nitro-phenol, Koshland I, Koshland-Reagens I
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-149 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1CBr)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)