Merck
650072
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-3-yl)-Phenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
194-198 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8OS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7,11H
InChIKey
OSVHLBAYRTYKBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)