Wichtige Dokumente
648493
2-(4-Formylphenyl)-6-(hydroxymethyl)pyridin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(CO)n2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)14-13/h1-8,16H,9H2
InChIKey
RZHVETZHBRUIJF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)