Merck
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, Inneres Salz
Dye content 90 %
Synonym(e):
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]-indoliumhydroxid, Inneres Salz, 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, Inneres Salz
Größe auswählen
5 G
CHF 409.00
CHF 409.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 409.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 409.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
245-258 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
InChIKey
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)