Merck
415766
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methyl-3′-nitroacetophenon
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 46.40
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 46.40
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H2(CH3)(NO2)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
133-136 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1cc(C)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)8(4-5)10(13)14/h3-4,12H,1-2H3
InChIKey
XSHQMMIEZHWNAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aromatic solvent effect on the rotational isomerism in 2-hydroxy-5-methyl-3-nitroacetophenone.
Konopacka A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(12), 1190-1195 (2005)
Densities and ultrasonic speed of 2-hydroxy-5-methyl-3-nitro acetophenone in N,N-dimethylformamide at different temperatures.
Aswar AS and Choudhary DS.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 27(1), 155-160 (2012)