Merck
646350
Sigma-Aldrich
4-Pentylbrombenzol
97%
Synonym(e):
1-Brom-4-pentylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
Dichte
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
InChIKey
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)