Merck
647136
Sigma-Aldrich
5-(4-Formylphenyl)pyrimidin
97%
Synonym(e):
4-(Pyrimidin-5-yl)-benzaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C (lit.)
SMILES String
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
InChIKey
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable