Merck
642541
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylthiazol
97%
Synonym(e):
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29NSSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
307-309 °C (lit.)
Dichte
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
InChIKey
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)