641928
Ytterbium(III)-oxid
nanoparticles, <80 nm (BET), ≥99.9% trace metals basis, 5 wt % dispersion in H2O
Synonym(e):
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium trioxide 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
nanoparticles
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Konzentration
5 wt % dispersion in H2O
Partikelgröße
<40 nm (XRD)
<80 nm (BET)
SMILES String
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
InChIKey
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)