Merck
641626
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
C6H13MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in THF
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F
Flammpunkt (°C)
-25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)