Merck
640662
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylessigsäure
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 194.00
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 194.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitrile
SMILES String
OC(=O)Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChIKey
ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)