Wichtige Dokumente
639818
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazol-4-Carboxylsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-188 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
InChIKey
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?