Wichtige Dokumente
402516
1H-Pyrazol-1-carboxamidin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
1-Amidino-pyrazol -hydrochlorid, Praxadin
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
InChIKey
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?