639192
(2-tert.-Butyl-1-ethinyl)-diisopropoxyboran
97%
Synonym(e):
(2-tert.-Butyl-1-ethinyl)-diisopropoxyboran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4160 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)OB(OC(C)C)C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23BO2/c1-10(2)14-13(15-11(3)4)9-8-12(5,6)7/h10-11H,1-7H3
InChIKey
FLHZJMZNIOCRSX-UHFFFAOYSA-N