638943
L-(+)-2-Chlorphenylglycin
95%
Synonym(e):
L-2-Chlorphenylglycin, (S)-α−Amino-(2-chlorphenyl)acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D 79.0 to 90.0°, c = 1 in methanol
[α]20/D +79°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
182-187 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
LMIZLNPFTRQPSF-ZETCQYMHSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)