638803
4-Brom-2,6-Dimethylanisol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
117-120 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(C)cc(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-4-8(10)5-7(2)9(6)11-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
MMARFGDTMJBIBK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter