Wichtige Dokumente
638390
trans-2-Chlor-3,4-dimethoxy-β-Nitrostyrol
97%
Synonym(e):
1,2-Dimethoxy-3-chlor-4-(2-nitrovinyl)benzol, 2-(2-Chlor-3,4-dimethoxyphenyl)nitroethen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
nitro
SMILES String
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
InChIKey
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)