Merck
637866
Sigma-Aldrich
Aluminium-Cerium-Oxid
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonym(e):
Cer Aluminat, Cer aluminium-oxid
About This Item
Lineare Formel:
AlCeO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Partikelgröße
≤80 nm (BET)
SMILES String
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
InChIKey
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Engi-Mat Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.