633801
Calciumtitanat
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonym(e):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
5-20 m2/g
Partikelgröße
<100 nm (BET)
Dichte
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChIKey
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures