Merck
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Synonym(e):
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
Größe auswählen
5 G
CHF 204.00
10 G
CHF 360.00
CHF 204.00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 204.00
10 G
CHF 360.00
About This Item
Lineare Formel:
CeZr04
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
CHF 204.00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Form
nanofiber
Qualitätsniveau
Faserdurchm. × L
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Oberflächenbereich
30-60 m2/g
Primärkorngröße
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
SMILES String
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
InChIKey
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.