Merck
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl-Thioacetimidat -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
Thiobenzylacetimidat -hydrochlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 89.00
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 89.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
InChIKey
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)