Merck
637068
Sigma-Aldrich
1,4-Dijod-2,5-Dioctylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChIKey
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)