Wichtige Dokumente
636444
Diamant
nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥95% trace metals basis
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% trace metals basis
Form
nanopowder
spherical
Oberflächenbereich
278-335 m2/g , BET
Partikelgröße
<10 nm (TEM)
Dichte
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.17 g/mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Potential uses of nano-diamond are in biosensor applications. Surface modification of nano-diamond may enhance its linking mechanism with specific biomolecules.[2] DNPs can be subjected to functionalization post Fenton treatment. These functionalized DNPs may be used as gene delivery systems.[3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?