Merck
388505
Sigma-Aldrich
Carbon-13C-monoxid
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Synonym(e):
13C-markiertes Kohlenmonoxid
About This Item
Lineare Formel:
13CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
29.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Assay
99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
−207 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
InChIKey
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
Anwendung
Wichtiger Grundbaustein für 13C-markierte Verbindungen. Wird auch in der Astrophysik und Strahlenchemie eingesetzt.
Verpackung
Standardprodukte sind in einer 450-ml-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 °C sind 137,9 kPa für 1 l und 2206,32 kPa für 10 l. Diese Drücke liegen leicht über dem atmosphärischen Druck. Beim Entnehmen dieses Produkts aus der Gasflasche ist Vorsicht geboten.
Empfohlene Produkte
Die Edelstahl-Steuerventile Z146951 oder Z187224 oder einer der Edelstahl-Regler Z148504 oder Z148512 werden empfohlen.
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfohlenes Ventil
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)