Merck
635839
Sigma-Aldrich
3-(Diethoxymethyl)benzaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5050 (lit.)
bp
160 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
SMILES String
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)