Merck
578355
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylchinolin
97%
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-chinolin-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
crystalline powder
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
InChIKey
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)