Merck
634999
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-phenyl-4(3H)-Chinazolinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-179 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
NN1C(=O)c2ccccc2N=C1c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c15-17-13(10-6-2-1-3-7-10)16-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,15H2
InChIKey
YKBACEIGOHYXAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)