Wichtige Dokumente
216690
2,2,2-Triphenylacetophenon
98%
Synonym(e):
Benzopinakolon, Phenyltritylketon
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChIKey
CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?