Merck
632597
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-on
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
O=C1NC(=C(N1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18)
InChIKey
JAWYWGRTWUVTEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable