Merck
632341
Sigma-Aldrich
Korksäure-2,2,7,7-d4-bis-(3-sulfo-N-hydroxysuccinimidester) Dinatriumsalz
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16D4H14N2Na2O14S2
Molekulargewicht:
576.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/i5D2,6D2;;
InChIKey
MGJYOHMBGJPESL-JVDLJEIDSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)