631698
1,1′-Binaphthyl-2,2′-Diamin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240-244 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChIKey
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable