Merck
631671
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-Naphthol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C10H10OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2CCCCc2c1-c3c(O)ccc4CCCCc34
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
InChIKey
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)