Merck
631299
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dinitroacetophenon
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 134.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O5/c1-5(11)6-2-7(9(12)13)4-8(3-6)10(14)15/h2-4H,1H3
InChIKey
WGJQPJOLPLYFJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)